Merck
ENA402267695
Enamine
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
10 G
4224,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-132583-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
10 G
4224,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-132583-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3OS/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6,13H,1H3
Clave InChI
HSJRMALTSZKPOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)