Merck
ENA402267484
Enamine
3-(3-bromopropyl)thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(3-bromopropyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H9BrS/c8-4-1-2-7-3-5-9-6-7/h3,5-6H,1-2,4H2
Clave InChI
HJQLPZIKXZBQCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)