Merck
ENA402267299
Enamine
2,6,7-trichloroquinoxaline
Seleccione un Tamaño
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-131355-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.48
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-131355-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
147-148
Iupac Name
2,6,7-trichloroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H3Cl3N2/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(11)3-12-6/h1-3H
Clave InChI
WKHZLRADDUHIIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Melting Point
147-148
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)