Merck
ENA402266977
Enamine
4-cyclopentyl-1,3-thiazol-5-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
539,50 €
100 MG
704,60 €
250 MG
1006,20 €
500 MG
1586,00 €
1 G
2034,50 €
2.5 G
3987,10 €
5 G
5898,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-132416-50MG
539,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
539,50 €
100 MG
704,60 €
250 MG
1006,20 €
500 MG
1586,00 €
1 G
2034,50 €
2.5 G
3987,10 €
5 G
5898,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-132416-50MG
539,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-cyclopentylthiazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c9-8-7(10-5-11-8)6-3-1-2-4-6;;/h5-6H,1-4,9H2;2*1H
Clave InChI
RYYUZSKYWRUFMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132416
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)