ENA402266910
Enamine
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
mp
64-65
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(10)4-7(6)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
VAOQPVDNXYVDBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)