Merck
ENA402266888
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethenyl]-1-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-131081-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-131081-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(E)-4-(2-(dimethylamino)vinyl)-1-methyl-3-nitropyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C10H13N3O3/c1-11(2)6-4-8-5-7-12(3)10(14)9(8)13(15)16/h4-7H,1-3H3/b6-4+
Clave InChI
LGJTWTMNNOATLQ-GQCTYLIASA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)