ENA394768296
Enamine
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-16704-100MG
35,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-16704-100MG
35,10 €
mp
67-68
Iupac Name
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6Cl7N/c7-1-2(8)4(6(11,12)13)14-5(10)3(1)9
Clave InChI
YMBFWRZKTZICHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16704
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)