ENA394767577
Enamine
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-128888-50MG
436,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-128888-50MG
436,30 €
Iupac Name
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
LYFXCRCUENNESS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128888
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)