ENA394767422
Enamine
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-102890-100MG
126,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-102890-100MG
126,90 €
mp
141-142
Iupac Name
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-14(18)12-8-4-5-9-13(12)16-15(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,19)(H,17,18)
Clave InChI
CTJMTYUXEWDGEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)