Merck
ENA394767032
Enamine
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-125401-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-125401-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-5-6-8(2,3)7(9)10-4/h1H,6H2,2-4H3
Clave InChI
NRPMIZFGLVJJOU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)