ENA394766985
Enamine
tert-butyl 6-aminohexanoate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 6-aminohexanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO2.ClH/c1-10(2,3)13-9(12)7-5-4-6-8-11;/h4-8,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
DYPCMCLPEUUXFE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)