Merck
ENA394766890
Enamine
tert-butyl N-[1-(4-cyclopropylphenyl)ethyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
50 MG
647,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127912-50MG
647,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
647,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127912-50MG
647,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-cyclopropylphenyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H23NO2/c1-11(17-15(18)19-16(2,3)4)12-5-7-13(8-6-12)14-9-10-14/h5-8,11,14H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)
Clave InChI
OOLVDDHJQZDXQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127912
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)