Merck
ENA390552910
Enamine
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-2-12-6-8-4-3-5-10(11)9(8)7-12/h3-5H,2,6-7,11H2,1H3
Clave InChI
YNDISBLRDVYNQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126671
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126671
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)