ENA390552717
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127609-100MG
403,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127609-100MG
403,00 €
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8,11H,6-7,12H2,1H3
Clave InChI
UOTBRMOSRTZZGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)