Merck
ENA390552286
Enamine
4-chloro-6-iodo-3-nitroquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-128522-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
334.5
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-128522-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-6-iodo-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4ClIN2O2/c10-9-6-3-5(11)1-2-7(6)12-4-8(9)13(14)15/h1-4H
Clave InChI
LKZNJZYVZCFISW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128522
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128522
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)