Merck
ENA390552256
Enamine
pent-3-yn-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
119.59
Número MDL:
Iupac Name
pent-3-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h4-6H2,1H3;1H
Clave InChI
LRBILJVWKVSKDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127900
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127900
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)