ENA390552213
Enamine
2-cyclopropyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127357-100MG
332,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127357-100MG
332,30 €
Iupac Name
2-cyclopropylisoindolin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.2ClH/c12-11-3-1-2-8-6-13(7-10(8)11)9-4-5-9;;/h1-3,9H,4-7,12H2;2*1H
Clave InChI
GQIUIIYCIZEKJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127357
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)