Merck
ENA390347517
Enamine
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
441,50 €
250 MG
610,50 €
500 MG
935,50 €
1 G
1186,40 €
2.5 G
2442,20 €
5 G
4782,20 €
10 G
9290,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-126484-100MG
441,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
441,50 €
250 MG
610,50 €
500 MG
935,50 €
1 G
1186,40 €
2.5 G
2442,20 €
5 G
4782,20 €
10 G
9290,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-126484-100MG
441,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2,6-dimethyl-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10-6/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
FLQWILGTHKHWNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)