Merck
ENA390347428
Enamine
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)propan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
169,00 €
250 MG
240,50 €
500 MG
448,50 €
1 G
600,60 €
2.5 G
1175,20 €
5 G
1740,70 €
10 G
2580,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-126292-100MG
169,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
169,00 €
250 MG
240,50 €
500 MG
448,50 €
1 G
600,60 €
2.5 G
1175,20 €
5 G
1740,70 €
10 G
2580,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-126292-100MG
169,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
DSKFWYJZKMFSSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)