Merck
ENA390347342
Enamine
1-cyclohexyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-126110-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-126110-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-cyclohexyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-8-7-10(11)12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3,(H2,11,12)
Clave InChI
FVFCPUBBBIDWEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126110
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126110
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)