ENA390347139
Enamine
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-125602-50MG
304,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-125602-50MG
304,20 €
Iupac Name
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-6-5-7(9)10-11(6)8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H2,9,10)
Clave InChI
LBQKIARPNRNHHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125602
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)