Merck
ENA390346960
Enamine
3-methyl-N-[2-(5-sulfamoylthiophen-2-yl)ethyl]butanamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-125224-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.41
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-125224-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
N-{2-[5-(aminosulfonyl)-2-thienyl]ethyl}-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C11H18N2O3S2/c1-8(2)7-10(14)13-6-5-9-3-4-11(17-9)18(12,15)16/h3-4,8H,5-7H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,12,15,16)
Clave InChI
FJVHAEZGSPGQAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125224
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125224
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)