Merck
ENA388700418
Enamine
2-chloro-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyridine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1176,00 €
1 G
1494,50 €
2.5 G
2886,80 €
5 G
4249,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124360-50MG
384,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1176,00 €
1 G
1494,50 €
2.5 G
2886,80 €
5 G
4249,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124360-50MG
384,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-1',2',3',6'-tetrahydro-3,4'-bipyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2.ClH/c11-10-2-1-9(7-13-10)8-3-5-12-6-4-8;/h1-3,7,12H,4-6H2;1H
Clave InChI
KVXPXVSYONRARC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124360
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124360
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)