Merck
ENA388700177
Enamine
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-123827-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.79
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-123827-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H20ClN/c1-16(2,3)10-4-6-14-12(8-10)13-9-11(17)5-7-15(13)18-14/h5,7,9-10,18H,4,6,8H2,1-3H3
Clave InChI
RZLRQRPFXZFMPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)