Merck
ENA388699922
Enamine
1-(2,3-dimethylbenzoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
149,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-123281-100MG
149,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
149,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-123281-100MG
149,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2,3-dimethylbenzoyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-10-6-5-7-12(11(10)2)14(17)16-9-4-3-8-13(16)15(18)19/h5-7,13H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,18,19)
Clave InChI
TXVDLQWWBZGVFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123281
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123281
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)