Merck
ENA388699773
Enamine
2-[2-(dimethylamino)ethanesulfonyl]benzoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-122954-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.77
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-122954-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-{[2-(dimethylamino)ethyl]sulfonyl}benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO4S.ClH/c1-12(2)7-8-17(15,16)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14;/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
ASFQSGNAUXVIEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122954
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122954
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)