ENA388699713
Enamine
tert-butyl N-methyl-N-(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124332-100MG
331,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124332-100MG
331,50 €
Iupac Name
tert-butyl methyl(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11(6)10(4,5)7-12/h7H,1-6H3
Clave InChI
JUJWZUXFWXFHJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)