Merck
ENA388192294
Enamine
4-(4-bromobenzoyl)oxane
Seleccione un Tamaño
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-122664-100MG
331,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-122664-100MG
331,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-bromophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13BrO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
Clave InChI
WWVQJNOBZNKTNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)