Merck
ENA388191889
Enamine
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
284,70 €
250 MG
405,60 €
500 MG
638,30 €
1 G
819,00 €
2.5 G
1606,80 €
5 G
2375,10 €
10 G
3523,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120862-100MG
284,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
284,70 €
250 MG
405,60 €
500 MG
638,30 €
1 G
819,00 €
2.5 G
1606,80 €
5 G
2375,10 €
10 G
3523,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120862-100MG
284,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-fluoro-3-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-8-1-2-9-6(4-8)3-7(5-14-9)10(12)13/h1-2,4,7H,3,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
POJZDZQAEYSLOK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120862
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120862
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)