ENA387772950
Enamine
4-(3-oxoprop-1-en-1-yl)benzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120420-100MG
217,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120420-100MG
217,10 €
mp
136-138
Iupac Name
4-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-3-9(4-6-10)2-1-7-12/h1-7H/b2-1+
Clave InChI
RYMCARXOHQPZAX-OWOJBTEDSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120420
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)