ENA387772763
Enamine
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119961-100MG
335,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119961-100MG
335,40 €
Iupac Name
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6(9(10)12)13-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6,11H,1H3,(H2,10,12)
Clave InChI
XRQUGFQLEOLSEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)