Merck
ENA387772704
Enamine
4-(2-methoxyethoxy)quinoline-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,00 €
250 MG
433,70 €
500 MG
663,80 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1603,70 €
5 G
2349,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119829-100MG
318,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,00 €
250 MG
433,70 €
500 MG
663,80 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1603,70 €
5 G
2349,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119829-100MG
318,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
195-197
Iupac Name
4-(2-methoxyethoxy)-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4/c1-17-6-7-18-12-8-11(13(15)16)14-10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
DXCUSGFEDABNDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119829
Melting Point
195-197
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119829
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)