ENA387772685
Enamine
2-[3-(difluoromethoxy)phenyl]morpholine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119794-100MG
335,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119794-100MG
335,40 €
Iupac Name
difluoromethyl 3-(2-morpholinyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C11H13F2NO2/c12-11(13)16-9-3-1-2-8(6-9)10-7-14-4-5-15-10/h1-3,6,10-11,14H,4-5,7H2
Clave InChI
SNOOHUIZKCHLMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119794
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)