Merck
ENA387772656
Enamine
2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119713-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119713-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-7(10)5-13-8-3-6(4-11)1-2-12-8/h1-3,7H,5H2
Clave InChI
OQHZRPHVQQIVDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)