ENA379364145
Enamine
1-methyl-4-(pyrrolidin-3-yl)piperidine
About This Item
Iupac Name
1-methyl-4-(3-pyrrolidinyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-12-6-3-9(4-7-12)10-2-5-11-8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
Clave InChI
SCIGNRJWFLJIEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118113
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118113
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)