Merck
ENA379364072
Enamine
7-fluoro-6-methoxyisoquinolin-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
284,20 €
250 MG
385,60 €
500 MG
581,90 €
1 G
734,00 €
2.5 G
1491,90 €
5 G
2905,00 €
10 G
5625,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-117841-100MG
284,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
284,20 €
250 MG
385,60 €
500 MG
581,90 €
1 G
734,00 €
2.5 G
1491,90 €
5 G
2905,00 €
10 G
5625,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-117841-100MG
284,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxy-1-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c1-14-9-4-6-2-3-12-10(13)7(6)5-8(9)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
MNYLLSMVYDGHNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)