Merck
ENA379363891
Enamine
1-methyl-3-[(4-methylphenyl)amino]pyrrolidine-2,5-dione
Seleccione un Tamaño
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-117297-100MG
158,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-117297-100MG
158,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
138-140
Iupac Name
1-methyl-3-(4-toluidino)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)13-10-7-11(15)14(2)12(10)16/h3-6,10,13H,7H2,1-2H3
Clave InChI
BWNZYWZXAGBIFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117297
Melting Point
138-140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117297
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)