Merck
ENA375227970
Enamine
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1062,10 €
1 G
1361,10 €
2.5 G
2668,90 €
5 G
3948,10 €
10 G
5853,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-115724-50MG
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1062,10 €
1 G
1361,10 €
2.5 G
2668,90 €
5 G
3948,10 €
10 G
5853,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.99
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-115724-50MG
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
59-60
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c4-3-1-6-7(5)2-3/h1-2H,5H2
Clave InChI
CUULXGYOJOXCHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724
Melting Point
59-60
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)