Merck
ENA375227916
Enamine
3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
229,60 €
250 MG
307,60 €
500 MG
458,40 €
1 G
575,40 €
2.5 G
1082,40 €
5 G
1580,30 €
10 G
2325,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-115576-100MG
229,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
229,60 €
250 MG
307,60 €
500 MG
458,40 €
1 G
575,40 €
2.5 G
1082,40 €
5 G
1580,30 €
10 G
2325,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-115576-100MG
229,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(4-isobutylphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C13H20O/c1-11(2)10-13-7-5-12(6-8-13)4-3-9-14/h5-8,11,14H,3-4,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
JFAIHGYUKITHLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115576
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115576
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)