ENA375227904
Enamine
2-(3-bromothiophen-2-yl)acetic acid
About This Item
mp
89-90
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-2-10-5(4)3-6(8)9/h1-2H,3H2,(H,8,9)
Clave InChI
WTCIRZGAUYRFGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115553
Melting Point
89-90
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)