Merck
ENA375227895
Enamine
(1-ethylpiperidin-2-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
24,70 €
250 MG
35,10 €
500 MG
55,90 €
1 G
71,50 €
2.5 G
122,20 €
5 G
206,70 €
10 G
345,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114396-100MG
24,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
24,70 €
250 MG
35,10 €
500 MG
55,90 €
1 G
71,50 €
2.5 G
122,20 €
5 G
206,70 €
10 G
345,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114396-100MG
24,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1-ethyl-2-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
QDCVURQLJNIQBY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)