ENA375227566
Enamine
7,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114720-100MG
172,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114720-100MG
172,90 €
Iupac Name
7,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N/c10-7-4-3-6-2-1-5-12-9(6)8(7)11/h3-4,12H,1-2,5H2
Clave InChI
OOUVGZQCYMYMSR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114720
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)