Merck
ENA375227562
Enamine
N,1-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114715-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114715-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N,1-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-10-8-4-3-5-9-7(8)6-11-12(9)2/h6,8,10H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
MFIODOVASIYUGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114715
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)