ENA375227527
Enamine
4-chloro-2-methoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
mp
45-50
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2S/c1-9-5-7-4(6)3(2-8)10-5/h2H,1H3
Clave InChI
HHDKPSRVCUZBRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114635
Melting Point
45-50
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114635
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)