Merck
ENA372573302
Enamine
dimethyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1106,30 €
5 G
1636,70 €
10 G
2429,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-112736-100MG
158,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1106,30 €
5 G
1636,70 €
10 G
2429,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.57
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-112736-100MG
158,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-3-5(6(7)9)10-4(2)8-3/h1-2H3
Clave InChI
UXTURJHEFJOGTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112736
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112736
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)