Merck
ENA372572521
Enamine
N-[(piperidin-4-yl)methyl]pyridine-2-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.21
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-piperidinylmethyl)-2-pyridinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N3O.2ClH/c16-12(11-3-1-2-6-14-11)15-9-10-4-7-13-8-5-10;;/h1-3,6,10,13H,4-5,7-9H2,(H,15,16);2*1H
Clave InChI
LKELOHFWAFAIKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111515
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111515
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)