Merck
ENA371464274
Enamine
2-chloro-3-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)quinoxaline
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-110823-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-110823-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-3-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O/c1-9-7-18(8-10(2)19-9)14-13(15)16-11-5-3-4-6-12(11)17-14/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
PXSAXEDZFNRAOU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110823
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110823
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)