ENA371463848
Enamine
1-benzyl-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-110410-100MG
209,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-110410-100MG
209,30 €
mp
203-205
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2/c12-9-7-14(11(16)13-10(9)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,13,15,16)
Clave InChI
NYNOBRTYKCVRJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)