Merck
ENA371463815
Enamine
3-amino-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
157,30 €
250 MG
223,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
452,40 €
2.5 G
882,70 €
5 G
1305,20 €
10 G
1937,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-110319-100MG
157,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
157,30 €
250 MG
223,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
452,40 €
2.5 G
882,70 €
5 G
1305,20 €
10 G
1937,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-110319-100MG
157,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
3-amino-N,2-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)13(11,12)10-2/h3-5,10H,9H2,1-2H3
Clave InChI
NSJMZAWDPKWFBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)