ENA371463368
Enamine
ethyl N-(4-amino-2-cyanophenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-108972-100MG
332,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-108972-100MG
332,30 €
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)13-9-4-3-8(12)5-7(9)6-11/h3-5H,2,12H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
WXGQPRIKCNUCFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)